Learn More
Endecotts SIKT 200 x 50 RFR Sieb, ISO 3310-1
Artikelnummer. 11587494
Ansicht ändern
Click to view available options
Screen Size:
50 μm
100 μm
1.12 mm
112 μm
140 μm
160 μm
200 μm
2.24 mm
224 μm
280 μm
3.55 mm
355 μm
4.50 mm
5.00 mm
6.30 mm
6.70 mm
7.10 mm
9.00 mm
9.50 mm
11.20 mm
13.20 mm
16.00 mm
19.00 mm
22.40 mm
26.50 mm
31.50 mm
37.50 mm
45.00 mm
53.00 mm
56.00 mm
63.00 mm
75.00 mm
80.00 mm
90.00 mm
112.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
35 product options available for selection
Product selection table with 35 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Screen Size Packungsgröße
11587494 200 μm 1 Stück
11644762 1.12 mm -
11537474 2.24 mm 1 Stück
11577464 3.55 mm 1 Stück
11557464 4.50 mm 1 Stück
11537464 5.00 mm 1 Stück
11517464 6.30 mm 1 Stück
11507464 6.70 mm 1 Stück
11597454 7.10 mm 1 Stück
11577454 9.00 mm 1 Stück
11567454 9.50 mm 1 Stück
11547454 11.20 mm 1 Stück
11527454 13.20 mm 1 Stück
11517454 16.00 mm 1 Stück
11507454 19.00 mm -
11597444 22.40 mm 1 Stück
11587444 26.50 mm 1 Stück
11567444 31.50 mm 1 Stück
11547444 37.50 mm 1 Stück
11537444 45.00 mm -
11517444 53.00 mm 1 Stück
11507444 56.00 mm 1 Stück
11597434 63.00 mm 1 Stück
11577434 75.00 mm 1 Stück
11567434 80.00 mm -
11557434 90.00 mm 1 Stück
11614762 112.00 mm 1 Stück
18888900 50 μm 1 Stück
11567504 100 μm 1 Stück
11547504 112 μm 1 Stück
11527504 140 μm -
11507504 160 μm 1 Stück
11567494 224 μm 1 Stück
11547494 280 μm -
11517494 355 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
35 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11587494 Fournisseur Endecotts Code fournisseur 200SIW.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 €
    139.41 € / 1 Stück
    Sparen 19.59 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 19-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Edelstahlsieb mit Kalibrierungszertifikat
  • Jedes Endecotts Prüfssieb wird mit einem Kalibrierungszertifikat geliefert.
  • Testsiebe werden gemäß den in Klausel 5.1, Tabelle 1 von ISO3310-1 bzw ASTM . E11 aufgeführten Verfahren inspiziert und kalibriert.
  • Jedes Sieb wird mit einem Kalibrierzertifikat ausgestattet, das alle zuvor im Konformitätszertifikat angegebenen Informationen und mehr enthält.
  • Das Zertifikat verzeichnet die Anzahl der gemessenen Öffnungen und Drahtdurchmesser, die durchschnittliche Aperturgröße und die Standardabweichung getrennt für Kett- und Schussrichtung.
  • Auch die Art des Webs wird angegeben.
  • Außerdem sind sie einzeln mit Seriennummern versehen, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
Spécification
Produkttyp Analysesieb
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7,8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Partikelgröße
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Screen Size 200 μm
Mesh Material Edelstahl
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.