Learn More
Macherey-Nagel™ SIL G-25/UV254 Glasplatten
Artikelnummer. 16533860 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Pc.
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16533860 100 Pc. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16533860 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 809028.100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 €
    193.55 € / 100 Stück
    Sparen 37.45 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Analytische Glasplatten TLC mit unveränderten Siliziumschichten, stabil in organischen Lösungsmitteln und mit einem fluoreszierenden Indikator für UV-Detektion.
  • SIL G-25 / UV 254 Glasplatten mit unveränderten, standardmäßigen Siliziumschichten 60
  • Analytische Platten mit unveränderten Standard-Siliziumschichten auf Glas zur Verwendung in TLC
  • Vorhandene grüne Leuchtstoffanzeige für kurzwelliges UV-Licht
  • Mangan-aktivierter Zinksilikatindikator mit grüner Fluoreszenz (254 nm)
  • Hochpolymere Bindemittel, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil sind
  • Widerstandsfähig gegen aggressive Visualisierungsreagenzien
  • Stabil in fast allen organischen Lösungsmitteln
Spezifikation
Trägermaterial Glas
Material Unmodifiziertes Silikagel (SiOH)
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60 Å
Menge 100 Pc.
Typ Glasplatten, die mit Siliziumgel beschichtet sind
Fluoreszierender Indikator Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steroide, Antibiotika, Amine, Aminosäuren, Hormone, Süßstoffe, Aflatoxine, Vitamine, Normalphase (NP), Alkaloide, Analgetika, Marihuana-Verbindungen, Patulin, Standardanwendungen TLC
Zur Verwendung mit (Geräte) Dünnschichtchromatographie (TLC)
Enthält 100x TLC Glasplatten (2,5 x 7,5 cm)
Porenvolumen 0.75 mL/g
Produktlinie SIL G
Sorbens SIL G UV254
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 25 °C (59 °F bis 77 °F)
Dicke (metrisch) 0.25 mm
Abmessungen (L x B) 2.5 x 7.5 cm