Learn More
Thermo Scientific™ Silanisierte Glasfläschchen
Artikelnummer. 17930711
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
2 mL
4 mL
8 mL
20 mL
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Verschlusstyp:
Schraubverschluss (magnetisch) mit Septum
Schraubverschluss (oben geschlossen)
Schraubverschluss mit Septum
Anzahl pro Karton:
72
100
Packungsgröße:
100 Stück
72 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Verschlusstyp Anzahl pro Karton unitSize
17930711 4 mL Bernsteinfarben Schraubverschluss (oben geschlossen) 100 100 Stück
16684764 2 mL Bernsteinfarben Schraubverschluss mit Septum 100 100 Stück
16534654 2 ml Bernsteinfarben Schraubverschluss (oben geschlossen) 100 100 Stück
15350957 8 mL Bernsteinfarben Schraubverschluss mit Septum 100 100 Stück
15321727 20 mL Bernsteinfarben Schraubverschluss (magnetisch) mit Septum 72 72 Stück
15381727 20 mL Durchsichtig Schraubverschluss (magnetisch) mit Septum 72 72 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17930711 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SAASV42
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Ver todas las promociones
Verfügbar ab: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder zum Lagern von Materialien mit diesen vorbehandelten, silanisierten Fläschchen.
Gewinnen Sie Zeit und minimieren Sie Entsorgungskosten bei der quantitativen Analyse oder Materiallagerung.Thermo Scientific™ silanisierte Glasfläschchen werden durch Gasphasenabscheidung silanisiert.Behandlungen zur Oberflächendeaktivierung wie Silanisierung und Silikonisierung können eine wichtige Rolle bei der Wahrung der Integrität bestimmter in Glasbehältern gelagerter Materialien oder Extrakte spielen.Die Oberflächenmodifikation eliminiert aktive Stellen auf der Oberfläche von Borosilikatglas.
  • Gewinnen Sie Zeit und minimieren Sie Entsorgungskosten bei der quantitativen Analyse oder Materiallagerung durch Silanisierung.
  • Ein Silylierungsreagenz reagiert mit aktiven Gruppen auf der Glasoberfläche und hemmt ihre Reaktivität; es verhindert, dass Materialien an der Behälteroberfläche haften und sorgt so für eine maximale Rückgewinnung von Spurenanalyten
Bestellinformationen:
100/Packung
Im Lieferumfang enthalten:
Konformitätsbescheinigung
Empfohlen für:
Deaktivierte Glasgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beschreibung Amber glass vial 15 x 45 closed top closure
Material (Auskleidung) PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.591 in.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 15.01 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 4 mL
Höhe (angloamerikanisch) 1.772 in.
Anzahl pro Karton 100
Volumen (angloamerikanisch) 0.12 oz.
Gesamtvolumen (metrisch) 4 mL
Verschlussmaterial PTFE
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben geschlossen)
Menge 100 Cs.
Verschlussgröße 13-425
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Höhe (metrisch) 45.01 mm
Produkttyp Fläschchen
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.