Learn More
Silatrane, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silatrane |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13NO3Si/c1-4-8-11-9-5-2-7(1)3-6-10-11/h11H,1-6H2 |
| Formelmasse | 175.0665 |