Learn More
BRAND™ SILBERBRAND automatische Büretten mit seitlichem Sicherheitsabsperrhahn
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Mit einem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel
- Schellbachstreifen
- Automatische Nullstellung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Graduierungen | 0,02 ml |
| Enthält | Ohne Flasche |
| Sperrhahn | Seitlicher Absperrhahn |
| Gewährleistung | 12 Monate |