Learn More
BRAND™ SILBERBRAND automatische Büretten mit seitlichem Sicherheitsabsperrhahn
Artikelnummer. 10778431 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
2000 ml-Flasche
Ohne Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
10778431 2000 ml-Flasche 1 Stück
10034300 Ohne Flasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778431 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 21911
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SILBERBRAND automatische Bürette enthält einen seitlichen Sicherheitshahn und einen schwarzen Schellbachstreifen.
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Mit einem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel
  • Schellbachstreifen
  • Automatische Nullstellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Graduierungen 0,02 ml
Enthält 2000 ml-Flasche
Sperrhahn Seitlicher Absperrhahn
Gewährleistung 12 Monate