Learn More
BRAND™ SILBERBRAND automatische Bürette Ersatz-Bürettenröhrchen
Artikelnummer. 10606331 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Farbe:
Braun
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Packungsgröße
10606331 25 ml Klar 1 Stück
10552964 25 ml Braun -
10218464 50 ml Braun 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10606331 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 23716
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen ist für die Verwendung mit einer automatischen Bürette geeignet.
  • Für die Verwendung mit automatischen Büretten
  • Dr. Fräsmuster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ersatzbürette für Automatik Bürette Schilling 25 ml, SILBERBRAND, Schellbach, Borosilikatglas 3,3, Länge 380 mm
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 25 ml
Länge (metrisch) 380 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Automatische Bürette
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Ersatzbürette