Learn More
BRAND™ Silberbrand™ Automatische Büretten aus Borosilikatglas mit Flasche
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
- Automatische Bürette
- Granulatstruktur
- Mit seitlichem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Küken
- Inklusive Flasche
- Klasse B
- Schellbachstreifen
- Graduierungen in schwarz
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungen | 0.05 ml |
| Enthält | Schellbachstreifen |
| Material des Sperrhahns | PTFE Key |
| Toleranz | ±0,05 ml |
| Typ | Automatische Bürette |
| Class | Klasse B |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 385 |