Learn More
BRAND™ SilberBrand™ Bürette mit seitlichem Absperrhahn
Artikelnummer. 15211329 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Borosilikatglas (3.3)
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15211329 Borosilikatglas (3.3) 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15211329 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 13568
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00 €
    173.50 € / 2 Stück
    Sparen 20.50 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
3.3Bürette aus Boro-Glas Klasse B mit seitlichem Absperrhahn
  • Borosilikatglas Typ 3.3
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Schwarze Schellbach-Streifen
  • Austauschbares Nadelventil und Glasschlüssel
  • Länge ca. 800 mm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung 50 ml-Volumen mit0.1 ml-Unterteilungen
    Material Borosilikatglas (3.3)
    Anzahl pro Packung 2