Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Klasse B
- Hohe Form
- Enge Graduierungspunkte für eine genaue Volumenbewertung.
- Integrierte Tülle für einfaches Ausgießen.
- Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität.
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Kalibrierung | To Contain |
| Skalenfarbe | Weiß |
| Form | Rund |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Höhe (metrisch) | 465 mm |
| Tolerance Metric | ±8 ml |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Material | Borosilikatglas |
| Mehr anzeigen |