Learn More
Brand™ SILBERBRAND Messzylinder, Klasse B, hohe Form, Borosilikatglas
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Klasse B
- Hohe Form
- Enge Graduierungspunkte für eine genaue Volumenbewertung.
- Integrierte Tülle für einfaches Ausgießen.
- Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität.
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Kalibrierung | To Contain |
| Skalenfarbe | Weiß |
| Form | Rund |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Höhe (metrisch) | 335 mm |
| Tolerance Metric | ± 1,5 ml |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Material | Borosilikatglas |
| Mehr anzeigen |