Learn More
Brand™ SILBERBRAND Messzylinder, Klasse B, hohe Form, Borosilikatglas
Artikelnummer. 11898331 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11898331
Marke: Brand™ 31728
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen. BRAND™ Silberbrand™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse B mit hoher Form verfügen über kurze Graduierungsmarkierungen für genaue Volumenbestimmung, integrierter Tülle für einfaches Ausgießen und sechseckigem Sockel für Stabilität.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Entspricht den DIN EN ISO 4788-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Klasse B
  • Hohe Form
  • Enge Graduierungspunkte für eine genaue Volumenbewertung.
  • Integrierte Tülle für einfaches Ausgießen.
  • Der sechseckige Fuß sorgt für bessere Stabilität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Kalibrierung To Contain
Skalenfarbe Weiß
Form Rund
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Class B
Höhe (metrisch) 200 mm
Tolerance Metric ± 0,8 ml
Typ Graduierte Messzylinder
Material Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 50 ml
Umfang Einteilungen, weiße, kurze Graduierungen aus Emaillefarbe
Graduierungen 1 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Unterteilung 1 ml