Learn More
BRAND™ SILBERBRAND kompakte automatische Bürette
Artikelnummer. 10605895 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10605895 25 ml 1 Stück
10586255 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10605895 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 23829
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kompakte automatische Büretten, die schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen sind.
  • Einfache Reparatur
  • Alle Einzelkomponenten sind austauschbar
  • Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±0,08 ml
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Borosilikatglas (5.4)
Graduierungen 0,1 ml
Enthält 1000 ml-Flasche aus LDPE
Gewährleistung 12 Monate
Typ Automatische Bürette
Class Klasse B