Learn More
BRAND™ SILBERBRAND kompakte automatische Bürette mit Schellbach-Streifen
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- Einfache Reparatur
- Alle Einzelkomponenten sind austauschbar
- Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 385
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,1 ml |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Graduierungen | 0,1 ml |
| Enthält | Schwarzer Schellbachstreifen, 1000 ml-LDPE-Flasche |
| Sperrhahn | PTFE |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Typ | Automatische Bürette |
| Class | Klasse B |