Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen für kompakte automatische Bürette
Artikelnummer. 10635903 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10635903 50 ml 1 Stück
10625903 10 ml -
10226092 25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10635903 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 23838
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen ist für den Einsatz mit der kompakten automatischen Bürette geeignet.
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Klarglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Kompakt Auomatik Bürette
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Bürettenröhrchen