Learn More
BRAND™ SILBERBRAND Ersatz-Bürettenröhrchen für kompakte Bürette
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Klarglas
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Länge (metrisch) | 35,3 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Compact-Bürette |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Höhe (metrisch) | 1,5 cm |