Learn More
Ambion™ Silencer™ Select Custom Designed siRNA
Artikelnummer. 15501054
Change view
Click to view available options
Reinheit:
HPLC
Standard
Menge:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
20 Nanomol
40 Nanomol
5 Nanomol
Artikelnummer. Reinheit Menge unitSize
15501054 Standard 5 nmol 5 Nanomol
15511054 Standard 20 nmol 20 Nanomol
15521054 Standard 40 nmol 40 Nanomol
15531054 HPLC 20 nmol 20 Nanomol
15541054 HPLC 40 nmol 40 Nanomol
5 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15501054
Marke: Ambion™ 4399665
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Silencer™ anwenderspezifische siRNAs (unveränderte 21 bp-Duplexe) sind kostengünstige RNA-Interferenz(RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen.
  • Kostengünstige RNA-Interferenz (RNAi)-Hilfsmittel, die sich ideal für den Knock-down der Genexpression eignen, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
  • Verwenden Sie den GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält getrocknete siRNA und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. siRNAs nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern.
Beschreibung GeneAssist – kundenspezifisch konzipierte Silencer™ Select siRNA
RNAi Type siRNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die Genexpression wird unterdrückt, um die Proteinfunktion in einer Vielzahl von Zelltypen zu untersuchen
Produktlinie Silencer™ Select
Produkttyp Kundenspezifische siRNA
Reinheit Standard
Menge 5 nmol
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Temperatur (metrisch) Nach Erhalt in einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei oder unter -20 °C lagern