Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Non-Standard Pre-Designed siRNA
Artikelnummer. 15551154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Benutzerdefinierte Skala
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15551154 Benutzerdefinierte Skala 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15551154 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM16999
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen
  • Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen
  • Silencer™ Select vorkonfigurierte siRNAs sind aufgrund ihres bewährten Designs garantiert stillgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
RNAi Type siRNA
Produkttyp siRNA
Menge Benutzerdefinierte Skala