Learn More
Ambion™ Silencer™ vorkonfigurierte siRNA
Artikelnummer. 10566735
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Silencer™ Pre-Designed HPLC siRNA
Silencer™ Pre-Designed In Vivo siRNA
Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA
Silencer™ Pre-Designed Standard siRNA
Silencer™ Pre-Designed siRNA
Reinheit:
HPL-OLIGOC
HPLC
In vivo
Standard
Marker oder Farbstoff:
CY™3
FAM
Unlabeled
Menge:
1 nmol
10 μmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp Reinheit Marker oder Farbstoff Menge unitSize
10566735 Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA Standard Unlabeled 5 nmol 1 Stück
10446914 Silencer™ Pre-Designed siRNA Standard Unlabeled 5 nmol 1 Stück
10167104 Silencer™ Pre-Designed Standard siRNA Standard Unlabeled 20 nmol 1 Stück
10289574 Silencer™ Pre-Designed Standard siRNA Standard Unlabeled 40 nmol 1 Stück
10370495 Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA Standard Unlabeled 20 nmol 1 Stück
10015364 Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA Standard Unlabeled 40 nmol 1 Stück
10418844 Silencer™ Pre-Designed HPLC siRNA HPL-OLIGOC Unlabeled 250 nmol 1 Stück
10301135 Silencer™ Pre-Designed In Vivo siRNA In vivo Unlabeled 1 nmol 1 Stück
10497104 Silencer™ Pre-Designed In Vivo siRNA In vivo Unlabeled 10 μmol 1 Stück
10456914 Silencer™ Pre-Designed siRNA HPLC CY™3 20 nmol 1 Stück
10341085 Silencer™ Pre-Designed siRNA HPLC FAM 20 nmol 1 Stück
11 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10566735
Marke: Ambion™ 4399066
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die aktuellen Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen.
Silencer Predesigned siRNAs are high-quality, synthetic small interfering RNAs (siRNAs) designed for gene silencing applications in mammalian cells. This cost-effective RNA interference tool delivers reliable gene knockdown performance while maintaining economic accessibility for research applications. Our siRNA products are meticulously crafted to help ensure high efficiency and specificity, enabling researchers to achieve reliable and reproducible gene knockdown results. Silencer Predesigned siRNAs are unmodified synthetic RNA duplexes with a 19-mer duplex and two-nucleotide 3' overhangs.
  • Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen
  • Silencer™ vorkonfigurierte Select siRNAs sind aufgrund ihres bewährten Designs garantiert störsignalfrei.
  • Sets von Silencer™ Select siRNA-Bibliotheken sind auch in Röhrchen oder Platten für das Hochdurchsatz-Screening erhältlich.
  • Die Silencer™ Select RNAs zur Positivkontrolle und Negativkontrolle sollten in jedes siRNA-Experiment einbezogen werden.
Die Vorteile der Verwendung von Silencer™ Select siRNAs umfassen:
  • Hochwirksam – bis zu 100-fach wirksamer als derzeit verfügbare siRNAs und weniger Off-Target-Effekte
  • Höchste Spezifität – LNA™ chemische Modifikationen reduzieren die Wirkung von Off-Target-Effekten um bis zu 90 %
  • Zuverlässig – nachgewiesene Verbesserungen in der Konsistenz und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
  • Garantiert – 100 % garantiert rauschfrei, die beste Garantie in der Branche
Hinweis: Die Silencer™ vorkonfigurierten & validierten siRNAs wurden mit unserem Algorithmus der ersten Generation entwickelt und beinhalten KEINE chemischen Modifikationen. Sie werden für die Durchführung von In-vitro-RNAi-Studien empfohlen, die mit Silencer™ siRNAs begonnen wurden. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select siRNAs.
Ungefähre Zeit bis zum Ergebnis*
  • Standard-Aufreinigung: 4 Arbeitstage
  • HPLC-Aufreinigung: 6 Arbeitstage (20 und 40 nmol); 15 Arbeitstage (250 nmol)
  • Bereit für In-vivo-Forschung: 15 Arbeitstage (250 nmol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Beschreibung Silencer™ vorkonzipierte siRNA (nach Bestellung)
RNAi Type siRNA
Marker oder Farbstoff Unlabeled
Produktlinie Silencer
Produkttyp Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA
Reinheit Standard
Menge 5 nmol
Temperatur (metrisch) Aufbewahrung bei -20 °C