Learn More
Ambion™ Silencer™ Vorkonzipiertes siRNA, HPLC-gereinigt
Artikelnummer. 10391365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 nmol
40 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10391365 20 nmol 1 Stück
10249484 40 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10391365 Lieferant Ambion™ Lieferanten-Nr. AM16810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00 €
    446.65 € / 20 Nanomol
    Sparen 23.35 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Silencer™ vorkonfigurierte siRNA
Silencer™siRNA-Bibliotheken enthalten Kombinationen von Silencer Pre-designed siRNAs und, sofern verfügbar, Silencer Validated siRNAs in 96-Well- oder 384-Well-Platten. Das Design jeder siRNA wurde für ein starkes und spezifisches Silencing optimiert. Durch den siRNA-Selektionsprozess werden siRNAs gewonnen, die bereits in niedrigen Konzentrationen wirksam sind. Dies ermöglicht Screening-Experimente mit 30 nM siRNA oder weniger und minimiert so die Reagenzienkosten und Off-Target-Effekte.
Um die Spezifität zu gewährleisten, beinhaltet der siRNA-Designalgorithmus eine strenge Überprüfung aller siRNA-Sequenzen. Dies erfolgt über ein modifiziertes Ausrichtungssuchwerkzeug, das kurze Bereiche der Sequenzausrichtung effektiv identifiziert, die Suchen mit BLAST übersehen. Sequenzen, die signifikante Ähnlichkeiten mit Off-Target-Transkripten aufweisen, die in polymorphe Bereiche fallen (z. B. SNPs) oder die voraussichtlich eine antivirale Reaktion auslösen, werden eliminiert. Darüber hinaus folgt das siRNA-Entwicklungsverfahren strengen Regeln, um ein Abzielen abseits der Stränge zu verhindern.
  • Wirksame —siRNAs, die sorgfältig auf Wirksamkeit und Spezifität hin entwickelt wurden
  • Praktische, —gebrauchsfertige siRNAs in Mengen, die für Hunderte von Transfektionen ausreichen.
  • Drei —zuverlässige siRNAs pro Ziel erhöhen die Genauigkeit des Screenings und eignen sich ideal für die Pathway-Analyse, die Zielidentifizierung und die Validierung.
  • Umfassende —Versionen sind sowohl für kleine Gensätze als auch für das gesamte menschliche Genom verfügbar.
  • Anpassbare —Aliquotierung, Pooling und benutzerdefinierte Bibliotheken verfügbar
    . Garantie fürSilencer™ Vorgefertigte siRNAs
    Life Technologies garantiert, dass beim Kauf von drei Silencer Pre-designed siRNAs gegen dasselbe Ziel mindestens zwei der siRNAs die Ziel-mRNA-Spiegel in kultivierten Zellen um 70 % oder mehr reduzieren, gemessen 48 Stunden nach der Transfektion bei einer endgültigen siRNA-Konzentration von 100 nM oder höher unter den unten beschriebenen Bedingungen. Wenn mindestens zwei der drei siRNAs keine Reduktion der Ziel-mRNA um mehr als 70 % bewirken, Life Technologies wird einen einmaligen Austausch von bis zu drei Silencer Pre-designed siRNAs pro Ziel ohne zusätzliche Kosten anbieten. Anfragen für Ersatzprodukte müssen innerhalb von einhundertachtzig (180) Tagen nach Lieferung der vorkonfigurierten Silencer siRNAs gestellt werden. Eine optimale Transfektionseffizienz muss durch Anwendung guter Laborpraktiken und einer bewährten siRNA gegen eine endogene mRNA, wie z. B. Ambion Silencer GAPDH siRNA Control. Zur Beurteilung der Reduzierung müssen die mRNA-Targetwerte in den behandelten Proben mit denen von Zellen verglichen werden, die mit einer nicht zielgerichteten siRNA-Kontrolle transfiziert wurden, z. B. mit Silencer Negativkontrolle Nr. 1. Wir empfehlen Applied Biosystems TaqMan™ Genexpressionsanalysen zur Quantifizierung von mRNA-Spiegeln.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung Silencer Pre-Designed siRNA HPLC, 20 nmol, mit neuesten Verbesserungen des siRNA-Designs, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie, Guaranteed-to-Silence Based mit bewährtem Design
    Endprodukttyp Silencer Pre-Designed siRNA HPLC
    Produkttyp Silencer Pre-Designed siRNA HPLC
    Menge 20 nmol
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.