Learn More
Ambion™ Silencer™ Select vordefinierte siRNA
Artikelnummer. 30245143
Ansicht ändern
Click to view available options
Reinheit:
HPLC
HPLC-gereinigt
In vivo
Standard
Standardreinheit
Menge:
1 μmol
1 nmol
10 μmol
20 nmol
20 nmol (im Bestand)
250 nmol
40 nmol
40 nmol (im Bestand)
5 nmol
5 nmol (im Bestand)
Packungsgröße:
1 Nanomol
1 Stück
5 Nanomol
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reinheit Menge Packungsgröße
30245143 Standardreinheit 5 nmol 5 Nanomol
10714037 Standard 1 nmol 1 Nanomol
10147724 Standardreinheit 5 nmol 1 Stück
10782097 Standard 5 nmol (im Bestand) 5 Nanomol
10157724 Standardreinheit 20 nmol 1 Stück
10584615 Standard 20 nmol (im Bestand) -
10704617 Standardreinheit 40 nmol 1 Stück
10554045 Standard 40 nmol (im Bestand) 1 Stück
15581084 HPLC 1 μmol 1 Stück
15551084 HPLC 10 μmol 1 Stück
10045664 HPLC-gereinigt 20 nmol 1 Stück
10055664 HPLC 40 nmol 1 Stück
10330995 HPLC-gereinigt 250 nmol 1 Stück
15551064 In vivo 10 μmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 30245143 Lieferant Ambion™ Lieferanten-Nr. 4390771
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00 €
    340.65 € / 5 Nanomol
    Sparen 18.35 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen.
Die vordefinierten siRNAs von Silencer Select bieten Forschern ein leistungsstarkes und zuverlässiges Werkzeug für Gen-Silencing-Anwendungen. Diese siRNAs wurden mit Hilfe fortschrittlicher Algorithmen entwickelt, um eine hohe Spezifität und Effizienz zu gewährleisten, und bieten somit eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für Gen-Silencing-Anwendungen. Chemisch modifiziert mit Locked Nucleic Acid (LNA Durch Modifikationen zur Verbesserung der Stabilität und zur Reduzierung von Off-Target-Effekten liefern die vorgefertigten siRNAs von Silencer Select konsistente und reproduzierbare Ergebnisse unter einer Vielzahl von Versuchsbedingungen.
Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
  • Präzise Dämpfung —minimiert unerwünschte Nebeneffekte durch die Kombination von Algorithmenentwicklung und LNA chemische Modifikationen
  • Erhöhte Wirksamkeit —ermöglicht effektive Genstilllegung mit niedrigeren siRNA-Konzentrationen.
  • Die garantierte Inaktivierung —von zwei der beiden vordefinierten siRNAs führt zu einer Gen-Knockdown-Wirkung.
  • Umfassender Support, —Zugriff auf detaillierte Protokolle und fachliche Unterstützung
Optimiertes Design für erhöhte Spezifität
Unser intern entwickelter Algorithmus wurde feinabgestimmt, um siRNAs mit Sequenzen zu erzeugen, die die On-Target-Effekte maximieren und gleichzeitig Off-Target-Interaktionen minimieren. Dieser optimierte Designansatz verringert das Risiko einer unbeabsichtigten Genstilllegung erheblich und erhöht dadurch die Zuverlässigkeit und Interpretierbarkeit der experimentellen Ergebnisse. Die Spezifität der Silencer Select siRNAs ermöglicht es Forschern, beobachtete Phänotypen mit Sicherheit der Stilllegung ihres Gens von Interesse zuzuordnen.
Wirksame Geräuschdämpfung bei niedrigeren Konzentrationen
Ein wesentlicher Vorteil der Silencer Select siRNAs ist ihre Fähigkeit, eine effektive Genstilllegung bei niedrigeren siRNA-Konzentrationen zu erreichen. Dadurch werden nicht nur die Kosten der Experimente reduziert, sondern auch das Risiko von unerwünschten Nebenwirkungen minimiert, die bei höheren Dosen auftreten können. Die Aufrechterhaltung einer hohen Knockdown-Effizienz bei reduzierten Konzentrationen unterstreicht die Wirksamkeit und Präzision unseres siRNA-Designs.
Optimierter Arbeitsablauf für schnelle Ergebnisse
Die Nutzung unserer Gen-Knockdown-Technologie ist unkompliziert und effizient. Man bestellt einfach eine siRNA für das gewünschte Gen-Target, gibt sie an die Zellen ab und ermittelt die Knockdown-Effizienz sowie den resultierenden Phänotyp. Nutzen Sie unsere validierten siRNA-Designs für mehr Sicherheit bei Ihren Experimenten. Dieser optimierte Prozess ermöglicht einen schnellen experimentellen Fortschritt und eine beschleunigte Entdeckung in Studien zur Genfunktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält getrocknete siRNA (5 nmol) und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. Lagern Sie die siRNAs nach Erhalt in einem Gefrierschrank ohne Abtauautomatik bei oder unter 1 °C. – 20° Die
Beschreibung Silencer™ Select vorkonfigurierte siRNA, 5 nmol, Standardreinheit, für RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, RNAi, siRNA
RNAi Type siRNA
Endprodukttyp Silencer™ Select vorkonzipierte siRNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, RNAi, siRNA
Produktlinie SchalldämpferauswahlAmbion
Produkttyp Silencer™ Select vorkonzipierte siRNA
Reinheit Standardreinheit
Menge 5 nmol
Probengröße 5nmol
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.