Learn More
Ambion™ Silencer™ Select vordefinierte siRNA
Beskrivelse
Silencer Select Predesigned siRNAs offer researchers a powerful and reliable tool for gene silencing applications. Designed with advanced algorithms to ensure high specificity and efficiency, these siRNAs offer a reliable and powerful solution for gene silencing applications. Chemically modified with locked-nucleic acid (LNA) modifications to enhance stability and reduce off-target effects, Silencer Select Predesigned siRNAs deliver consistent and reproducible results across a wide range of experimental conditions.
Vorteile der Verwendung von Silencer™ Select siRNAs:
Hinweis: Silencer ™ vorkonfigurierten und validierten siRNAs wurden mit unserem Algorithmus der ersten Generation entwickelt und beinhalten KEINE chemischen Modifikationen. Sie werden für die Durchführung von In-vitro-RNAi-Studien empfohlen, die mit Silencer™ siRNAs begonnen wurden. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select siRNAs.
Ungefähre Zeit bis zum Ergebnis*
Tekniske data
Tekniske data
| Inhalt und Lagerung | Enthält getrocknete siRNA (40 nmol) und nukleasefreies Wasser (1,75 ml), wird bei Umgebungstemperatur versendet. siRNAs nach Erhalt in einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter –20 °C aufbewahren. |
| Beschreibung | Vorkonfigurierte Silencer™ Select siRNA, 40 nmol, HPLC-Reinheit, Lagerung bei –20 °C, wirkungsvoll, äußerst spezifisch, zuverlässig, garantiert, mit neuesten Verbesserungen des siRNA-Designs, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie |
| RNAi Type | siRNA |
| Produktlinie | Silencer Select, Ambion |
| Produkttyp | Silencer™ Select vorkonzipierte siRNA |
| Reinheit | HPLC |
| Menge | 40 nmol |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.