Learn More
Ambion™ Silencer™ Select validierte siRNA
Artikelnummer. 15591064
Change view
Click to view available options
Reinheit:
HPLC
In vivo
Standard
Menge:
1 μmol
10 μmol
1 nmol
250 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Reinheit Menge unitSize
15591064 In vivo 10 μmol 1 Stück
10524255 Standard 1 nmol 1 Stück
15501094 HPLC 1 μmol 1 Stück
15591084 HPLC 10 μmol 1 Stück
10168064 In vivo 250 nmol 1 Stück
15581064 In vivo 1 μmol 1 Stück
6 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 15591064
Brand: Ambion™ 4407269
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die aktuellen Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen.
  • Die Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Algorithmen für die Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen.
  • Silencer™ validierte Select siRNAs werden funktionell getestet, um die Genexpression des Targets zu reduzieren.
  • Sets von Silencer™ Select siRNA-Bibliotheken sind auch in Röhrchen oder Platten für das Hochdurchsatz-Screening erhältlich.
  • Die Silencer™ Select RNAs zur Positiv- und Negativkontrolle sollten in jedes siRNA-Experiment einbezogen werden.
Die Vorteile der Verwendung von Silencer™ Select siRNAs umfassen:
  • Hochwirksam – bis zu 100-fach wirksamer als derzeit verfügbare siRNAs und weniger Off-Target-Effekte
  • Höchste Spezifität – LNA™ chemische Modifikationen reduzieren die Wirkung von Off-Target-Effekten um bis zu 90 %
  • Zuverlässig – nachgewiesene Verbesserungen in der Konsistenz und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
  • Garantiert – 100 % garantiert rauschfrei, die beste Garantie in der Branche
Hinweis: Die Silencer™ vorkonfigurierten & validierten siRNAs wurden mit unserem Algorithmus der ersten Generation entwickelt und beinhalten KEINE chemischen Modifikationen. Sie werden für die Durchführung von In-vitro-RNAi-Studien empfohlen, die mit Silencer™ siRNAs begonnen wurden. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select siRNAs.
Ungefähre Zeit bis zum Ergebnis*
  • Standard-Aufreinigung: 4 Arbeitstage
  • HPLC-Aufreinigung: 6 Arbeitstage (20 und 40 nmol); 15 Arbeitstage (250 nmol)
  • Bereit für In-vivo-Forschung: 15 Arbeitstage (250 nmol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (–5 bis –30 °C).
Beschreibung Silencer™ Select validierte siRNA
RNAi Type siRNA
Produktlinie Silencer™ Select
Reinheit In vivo
Menge 10 μmol
Temperatur (metrisch) Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C).