Learn More
Ambion™ Silencer™ Select vordefinierte siRNA
Artikelnummer. 10574835
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Silencer™ Select Validated siRNA, 20 nmol, HPLC-Reinheit, Lagerung bei –20 °C, wirkungsvoll, äußerst spezifisch, zuverlässig, garantiert, mit neuesten Verbesserungen des siRNA-Designs, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und
Silencer™ Select Validated, 250 nmol, HPLC-Reinheit,–20 °C Lagertemperatur, klassiche 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Off-Target-Algorithmen für die Effektvohersage und Chemie umfassen, Silencer Select Pre-Designed siRNAs sind auf der Grundlage ihrer bewährten Konzeption garantiert rauschfrei
Silencer™ Select Validierte siRNA, 40 nmol, HPLC-Reinheit, Lagerung bei –20 °C, potent, äußerst spezifisch, zuverlässig, garantiert, mit aktuellen Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie
Menge:
20 nmol
250 nmol
40 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Menge Packungsgröße
10574835 Silencer™ Select Validated, 250 nmol, HPLC-Reinheit,–20 °C Lagertemperatur, klassiche 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Off-Target-Algorithmen für die Effektvohersage und Chemie umfassen, Silencer Select Pre-Designed siRNAs sind auf der Grundlage ihrer bewährten Konzeption garantiert rauschfrei 250 nmol 1 Stück
10157534 Silencer™ Select Validated siRNA, 20 nmol, HPLC-Reinheit, Lagerung bei –20 °C, wirkungsvoll, äußerst spezifisch, zuverlässig, garantiert, mit neuesten Verbesserungen des siRNA-Designs, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und 20 nmol 1 Stück
10299774 Silencer™ Select Validierte siRNA, 40 nmol, HPLC-Reinheit, Lagerung bei –20 °C, potent, äußerst spezifisch, zuverlässig, garantiert, mit aktuellen Verbesserungen bezüglich siRNA-Design, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie 40 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10574835 Lieferant Ambion™ Lieferanten-Nr. 4407270
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Silencer™ Select vorkonfigurierte siRNA
Der Silencer™ Select siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, in Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und in der Chemie integrieren. Eine Auswahl an Silencer™ Ausgewählte siRNAs sind —vordefiniert oder validiert erhältlich. Silencer™ Ausgewählte, vordefinierte siRNAs garantieren aufgrund ihres bewährten Designs eine Genstilllegung, während die Silencer™ Ausgewählte validierte siRNAs werden funktionell getestet, um die Expression des Zielgens zu reduzieren. Sets von Silencer™ Ausgewählte siRNA-Bibliotheken sind auch in Röhrchen oder Platten für das Hochdurchsatz-Screening erhältlich. Der Silencer™ In jedes siRNA-Experiment sollten ausgewählte positive und negative Kontroll-RNAs einbezogen werden.
Die Vorteile der Verwendung Silencer™ Ausgewählte siRNAs umfassen:
  • Bis —zu 100-mal wirksamer als derzeit verfügbare siRNAs und mit weniger Off-Target-Effekten
  • Die meisten —spezifischen™ chemischen Modifikationen von LNA reduzieren unerwünschte Nebenwirkungen um bis zu 90 %.
  • Zuverlässige —Ergebnisse zeigten Verbesserungen in der Konsistenz und Zuverlässigkeit der phänotypischen Ergebnisse.
  • 100—%ige Geräuschlosigkeitsgarantie – die beste Garantie der Branche.
  • Notiz:Silencer™ Vorgefertigte und validierte siRNAs werden mithilfe unseres Algorithmus der ersten Generation entworfen und enthalten KEINE chemischen Modifikationen. Sie werden zur Vervollständigung von In-vitro-RNAi-Studien empfohlen, die mit folgenden Mitteln begonnen wurden: Silencer™ siRNAs. Für neue Studien empfehlen wir Silencer Select siRNAs.
    Ungefähre Bearbeitungszeiten*
  • Standardreinigung: 4 Werktage
  • HPLC-Aufreinigung: 6 Werktage (20 und 40 nmol); 15 Arbeitstage (250 nmol)
  • In vivo verfügbar: 15 Werktage (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung -20 °C
    Beschreibung Silencer™ Select Validated, 250 nmol, HPLC-Reinheit,–20 °C Lagertemperatur, klassiche 21-mere, die die neuesten Verbesserungen im siRNA-Design, Off-Target-Algorithmen für die Effektvohersage und Chemie umfassen, Silencer Select Pre-Designed siRNAs sind auf der Grundlage ihrer bewährten Konzeption garantiert rauschfrei
    Produkttyp Silencer™ Select Validated
    Reinheit HPLC
    Menge 250 nmol
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.