Learn More
Thermo Scientific™ Silencer™ siRNA Library, In Plate
Artikelnummer. 10320065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 nmol
4 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10320065 4 nmol 1 Stück
10764017 2 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10320065 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AM81800
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Silencer™ siRNA Libraries feature combinations of Silencer™ Pre-designed siRNAs, and when available, Validated siRNAs in 96-well or 384-well plates.
  • Silencer™ siRNA Libraries verfügen über Kombinationen aus Silencer™ Pre-designed siRNAs
  • Sofern verfügbar, Silencer™ Validated siRNAs, in 96-Well- oder 384-Well Platten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp siRNA-Bibliothek
Menge 4 nmol
Format 96- oder 384-Well-Platte
RNAi Type siRNA