Learn More
Thermo Scientific™ Silencer™ siRNA Library, In Plate
Artikelnummer. p-9697007
Click to view available options
Menge:
2 nmol
4 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10320065
Marke: Thermo Scientific™ AM81800
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Silencer™ siRNA Libraries feature combinations of Silencer™ Pre-designed siRNAs, and when available, Validated siRNAs in 96-well or 384-well plates.
  • Silencer™ siRNA Libraries verfügen über Kombinationen aus Silencer™ Pre-designed siRNAs
  • Sofern verfügbar, Silencer™ Validated siRNAs, in 96-Well- oder 384-Well Platten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp siRNA-Bibliothek
Menge 4 nmol
Format 96- oder 384-Well-Platte
RNAi Type siRNA