Learn More
Gilac™ Geräuschloser 6-Rad-Transportwagen
Artikelnummer. 17978531
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Edelstahlschaft
Stahlschaft
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
17978531 Stahlschaft 1 Stück
17938791 Edelstahlschaft 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17978531 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G170327
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.04 €
    119.02 € / 1 Stück
    Sparen 61.02 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der geräuscharme 6-Rad-Transportwagen ermöglicht dank seines exklusiven Designs mit 6 festen Rädern eine erhöhte Mobilität. Die beiden mittleren Räder sind nach hinten versetzt, was das Überfahren von Türschwellen und das Auffahren auf Türschwellen erleichtert.
  • Universeller Transportwagen auf Rädern.
  • Erhöhte Mobilität dank des exklusiven Designs mit 6 festen Rädern.
  • Die beiden mittleren Räder sind nach hinten versetzt, was das Überfahren von Türschwellen und das Auffahren auf Türschwellen erleichtert.
  • Tragfähigkeit: 250 kg.
  • Drehpunkte an zentralen Rädern zum Lenken.
  • Die Rollwagen können im leeren Zustand gestapelt werden, was den Transport erleichtert.
  • Für feuchte Umgebungen wird eine Achse aus Edelstahl empfohlen (auch bei Vorhandensein von Wasser entstehen keine Schäden an den Lagern).
  • Maschinenwaschbar.
  • Kompatibel mit allen GILAC-Behältern und -Kisten der Größen 600 x 400 mm und 400 x 300 mm.
  • GILAC abnehmbare Zugstange erhältlich (optional).
  • ABS-Spritzguss-Sockel mit robustem Rahmen, der unübertroffene Langlebigkeit garantiert.
  • 100-mm-PA-Räder und Gummireifen: Geräuscharm auf allen Bodenarten, keine Vibrationen, hoher Bedienkomfort, kein Einfrieren kalter Räume.
Spezifikation
Typ Rollwagen
Aufnahmevermögen Behälter und Kisten
Tragkraft (angloamerikanisch) 551 lb.
Tragkraft (metrisch) 250 kg
Material ABS-Kunststoff, verchromter Stahl
Rollendurchmesser (metrisch) 100 mm
Farbe Grau
Enthält Stahlschaft