Learn More
Thermo Scientific™ SilTite™ Ersatzferrulen, Muttern und Grundplattendichtungen
Artikelnummer. 10608515 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Agilent SSL-Injektoren
Alle SilTite Kits
MS-Interface
Thermo Scientific DSQ GC-MS-Schnittstelle
Thermo Scientific DSQ GC-MS-Schnittstellenkit
Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL- und ISQ GC-MS-Schnittstellen-Kits
Enthält:
Packung mit 10 Ferrulen
Packung mit 5 Muttern
Beschreibung:
290 MA201
290 MA202
290 MA203
290 MA205
290 MA207
290 MT211
290 MT221
290 MT222
290 MT223
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Enthält Beschreibung unitSize
10608515 Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL- und ISQ GC-MS-Schnittstellen-Kits Packung mit 10 Ferrulen 290 MA201 10 Stück
10670616 Alle SilTite Kits Packung mit 10 Ferrulen 290 MA202 10 Stück
10659275 Alle SilTite Kits Packung mit 10 Ferrulen 290 MA203 10 Stück
10724077 MS-Interface Packung mit 5 Muttern 290 MA205 10 Stück
10391145 Agilent SSL-Injektoren Packung mit 5 Muttern 290 MA207 5 Stück
10565625 Thermo Scientific DSQ GC-MS-Schnittstelle Packung mit 5 Muttern 290 MT211 10 Stück
10698695 Thermo Scientific DSQ GC-MS-Schnittstellenkit Packung mit 10 Ferrulen 290 MT221 -
10713677 Thermo Scientific DSQ GC-MS-Schnittstellenkit Packung mit 10 Ferrulen 290 MT222 10 Stück
10321395 Thermo Scientific DSQ GC-MS-Schnittstellenkit Packung mit 10 Ferrulen 290 MT223 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10608515 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 290MA201
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beseitigen Sie Lecks mit der Thermo Scientific™ SilTite Ferrule.
Eliminieren Sie Lecks mit der Thermo Scientific™ SilTite Ferrule, die eine starke, dauerhafte, luftdichte Dichtung um die Kapillarsäule bildet.
  • SilTite Metall-Ferrulen und -Muttern bestehen aus dem gleichen Material und besitzen den gleichen
  • Wärmeausdehnungskoeffizienten
  • Die plane Grundfläche der Ferrule bildet eine perfekte Abdichtung zum MS-Interface
  • Die Temperaturtoleranz der Ferrule liegt deutlich über den Grenzwerten des Injektors, des MS-Interface und des GC-Ofens.
  • Anders als bei anderen Ferrulen ist ein Nachziehen nach der Montage nicht erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ SilTite Ersatzferrulen
Beschreibung 290 MA201
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL- und ISQ GC-MS-Schnittstellen-Kits
Material SilTite Metall
Enthält Packung mit 10 Ferrulen
Innendurchmesser (metrisch) 0,1 bis 0,25 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.