Learn More
Kieselgel 100 bis 200 μm, 60 Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
25 kg
Packungsgröße:
25 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 kg |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Typ | Silika |
| Physikalische Form | Pulver |
| MDL-Nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| Dichte | 2 g/cm3 bei 20 °C |
| CAS | 7631-86-9 |