Learn More
Macherey-Nagel™ Silika 60 Adsorbens
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Partikelgröße:
< 0,08 mm
0,025 bis 0,04 mm
0,05 bis 0,2 mm
63 μm
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 0,025 bis 0,04 mm |
| Porengröße | ∼60 Å |
| Verfahren | Säulenchromatographie |
| Menge | 5 kg |
| Oberfläche (metrisch) | ∼500 m2/g |
| Typ | Silika 60 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Niederdruck-Säulenchromatografie |