Spezifikation
| Partikelgröße | < 0,08 mm |
| Porengröße | ∼60 Å |
| Verfahren | Säulenchromatographie |
| Menge | 1 kg |
| Oberfläche (metrisch) | ∼500 m2/g |
| Typ | Silika 60 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Niederdruck-Säulenchromatografie |