Learn More
Macherey-Nagel™ Silica G/UV254-Adsorbentien
Artikelnummer. 10083031 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10083031 1 kg 1 Kilogramm
10450712 5 kg 5 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10083031
Marke: Macherey-Nagel™ 816320.1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Menge 1 kg
Produkttyp Silica G/UV254-Adsorbentien
Partikelgröße 2 bis 20 μm
Material Silika
Porenvolumen 0,75 ml/g
Porengröße 60 Å