Learn More
Kieselgel (2.5 bis 6.0 mm), selbstanzeigend, Trockenmittel, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12322719 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12322719 5 kg Kunststofffass 5 Kilogramm
12366473 1 kg Pulvergefäß aus Kunststoff 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12322719 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/0762/65
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Farbe Orange
Schmelzpunkt 1710 °C
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
pH 2,0 bis 3,5
Menge 5 kg
Verpackung Kunststofffass
IUPAC-Name Silandion