Learn More
Kieselgel (2.5 bis 6.0 mm) selbstanzeigend (Eisensalz), rein, Trockenmittel, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10621573 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10621573 5 kg Kunststofffass 5 Kilogramm
10611573 500 g Pulvergefäß aus Kunststoff 500 Gramm
10260912 1 kg Pulvergefäß aus Kunststoff 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10621573 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/0761/65
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7631-86-9 | Molekularformel: O2Si | Molekulargewicht: 60,08 g/mol
Kieselgel (2,5-6,0 mm), selbstindizierend (Eisensalz), reines Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Farbe Braun-orange
Physikalische Form Fest
pH 1,5 bis 5
Menge 5 kg
Verpackung Kunststofffass
IUPAC-Name Dioxosilan
Formelmasse 60,08 g/mol