Learn More
Kieselgel 60, 0.062 bis 0.105 mm (150 bis 230 Mesh), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11335507
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
50 Gramm
Product Code. 11335507
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 042727.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Säulenchromatographie ohne angewendeten Druck (Schwerkraft gezogen)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Silica gel 60
Physikalische Form -150+230 Mesh,S.A.500-600m
Material Kieselgel
Menge 250 g
Netzgröße 150-230 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 0.062 to 0.105mm
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Oberfläche 500 to 600m2/g