Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel 60, 70 bis 150 mesh
Artikelnummer. p-4765026
Change view
Click to view available options
Partikelgröße:
-70/200 Mesh
70/150 Mesh
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Oberfläche (metrisch):
470 bis 570 m2/g
500 bis 600 m2/g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Kilogramm
50 Gramm
Artikelnummer. Partikelgröße Menge Oberfläche (metrisch) unitSize
11395487 -70/200 Mesh 250 g 470 bis 570 m2/g 250 Gramm
11305497 70/150 Mesh 1 kg 500 bis 600 m2/g -
11315497 -70/200 Mesh 50 g 470 bis 570 m2/g 50 Gramm
11385487 -70/200 Mesh 5 kg 470 bis 570 m2/g 5 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 11395487
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042723.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Classic column chromatography with no applied pressure (gravity pulled)Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and in removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße -70/200 Mesh
Porengröße 60 Å
Verpackung Flasche
pH 6,5 bis 7,5
Menge 250 g
Oberfläche (metrisch) 470 bis 570 m2/g
Typ Kieselgel
Material Silika