Learn More
Kieselgel, 60 bis 200 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15568124 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15568124 500 g Weithalsflasche Braunglas 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15568124
Marke: Avantor J.T.Baker 341401
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Geeignet für Säulenchromatographie
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-67-4
Summenformel H2O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 78.098
InChI-Schlüssel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC-Name Dihydroxy(oxo)silan
SMILES O[Si](=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kieselgel
Material Kieselgel
Menge 500 g
Netzgröße 60 bis 200-Netz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz