Learn More
Macherey-Nagel™ Kieselgel 60 Adsorptions-LC-Packungsmaterial
Artikelnummer. 15984432 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
:
Adsorptions-Packungsmaterial; Porengröße: 60A, Porenform: Unregelmäßig
Artikelnummer. 15984432
Marke: Macherey-Nagel™ 815330.25
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kieselgel 60 Adsorptions-LC-Packungsmaterial – Standardsilika 60, hochporöse, amorphe Kieselsäure in Form von harten, opaleszierenden Partikeln, hergestellt durch Ausfällung von Wasserglas mit Schwefelsäure. Unregelmäßig geformte Partikel.
  • Kieselgel 60
  • LC-Packungsmaterial
  • Nicht modifiziert (SiOH)
  • Vollständig poröse, unregelmäßige Partikel
  • 60A
Spezifikation
Porengröße 60A
Beschreibung Kieselgel 60, Normalphase, nicht modifiziertes SiOH
Durchmesser (metrisch) 0,063 x 0,2 mm (Partikelgröße)
Verpackungsmaterial LC, Packungsmaterial (Adsorbens, Schüttgut)
Partikelform Unregelmäßig