Learn More
Kieselgel, C18-RP, 17 % C, ca. .0,8 mmol/g, Partikelgröße: 40–63μ, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4323795 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10111002
Marke: Thermo Scientific Acros 360120500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71889-02-6 | C18H37Cl3O2Si2 | 448.012 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71889-02-6
Summenformel C18H37Cl3O2Si2
Molekulargewicht (g/mol) 448.012
InChI-Schlüssel VYTRPUAMVCWPLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Octadecylsilicate
PubChem CID 172932
IUPAC-Name Dioxosilan;Trichlor(octadecyl)silan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl.O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel, C18-RP, 17%C
Menge 50 g
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.