Learn More
Thermo Scientific™ Kieselgel, C4-RP, 8 %C, ca. 1,5 mmol/g, Partikelgröße 40 bis 63 μm
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
50 g
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 40 bis 63 μm |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 50 g |
| Material | Kieselgel |