Learn More
Kieselgel, C8-RP, 12 % C, ca. 1.2 mmol/g, Partikelgröße 40–63 μ, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10540352 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10540352 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10340484 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10540352 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 360140500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00148339
Synonym Octylsilicate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel, C8-RP, 12%C
Namenshinweis ca. 1.2 mmol/g, part. size 40-63 micron
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Material Kieselgel
Menge 50 g
Verpackung Kunststoffflasche
Partikelgröße 40 to 63 Micron