Learn More
Kieselgel, für Chromatographie, 0.075 bis 0.250 mm, 150 A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10316451 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10316451
Marke: Thermo Scientific Acros 419280010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel
Farbe Weiß
Namenshinweis For column chromatography
Physikalische Form Sehr feinkörniges Pulver
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße Nominal particle size: >60 mesh: <7.5%, <200 mesh: <10.0%
Spezifische Oberfläche 275 to 375 m2/g (BET)
Menge 1 kg
Merck Index 15, 8632
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
IUPAC-Name Dioxosilan
Formelmasse 60.08