Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Chromatographie, 0.200 bis 0.500 mm, 60Å
Artikelnummer. p-70228 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10256770
Marke: Thermo Scientific Chemicals 240380010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen:
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Spezifikation
Porengröße 60 Å
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Typ Kieselgel
Material Kieselgel
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name silanedione
Molekulargewicht (g/mol) 60.08