Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 40 bis 60 μ, 40A
Artikelnummer. 10120762 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10120762 500 g 500 Gramm
10689852 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10120762 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 360035000
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7631-86-9
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Spezifikation
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Porengröße 40 Å
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Typ Kieselgel
Material Kieselgel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säulenchromatographie