Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kieselgel, für Säulenchromatographie, ultrarein, 40 bis 60 μ, 40A
Artikelnummer. p-3756252 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10120762
Marke: Thermo Scientific Chemicals 360035000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7631-86-9
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Spezifikation
Partikelgröße 40 bis 60 μm
Porengröße 40 Å
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Typ Kieselgel
Material Kieselgel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säulenchromatographie