Learn More
Kieselgel, Trockenmittel, nicht giftig, 2 bis 5 mm, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel, für die Säulenchromatographie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silica gel |
| Namenshinweis | 3-6mm |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Physikalische Form | Fest |
| pH | 5.5 to 8 |
| Dichte | 620 to 800g/L |
| Material | Kieselgel |
| Menge | 25 kg |
| Feuchtigkeit | Residual moisture (140°C): < 1% (typically) |
| Merck Index | 15, 8632 |
| Mehr anzeigen |