Learn More
Kieselgel, Trockenmittel, nicht giftig, 2 bis 5 mm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10574321 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10574321 5 kg Kunststoff-Fass -
10440983 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10484785 25 kg Fasertrommel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10574321 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 357400050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kieselgel, O2Si, CAS-Nummer 7631-86-9, Silikondioxid, 25 kg, 2,0 % max. (140 GradC, 4 Std.), Adsorptionskapazität (relative Feuchtigkeit 40 %): ca 20 %, 620 bis 800 g/l, CHEBI:30563, Weiß bis Gelb, 231-545-4, 60.08, Nicht toxisch, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, Dioxosilan, 15, 8632, MFCD00011232
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel, für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silicon dioxide
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel
Namenshinweis 3-6mm
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Fest
Dichte 620 to 800g/L
Material Kieselgel
Menge 5 kg
Feuchtigkeit Residual moisture (140°C): < 1% (typically)
Merck Index 15, 8632
Verpackung Kunststoff-Fass
Partikelgröße Particle size analysis: typically sieve residue>5mm:ca 10%, passing through 2mm: ca 1%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
IUPAC-Name Silandion
Formelmasse 60.08
Güte Nicht toxisch
Wasseradsorption 20.0% min. (40% min. RH)