Learn More
Kieselgel, funktionalisiert, Amino-3, ca. .1.4 mmol/g, Partikelgröße 40–63 Micron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702833 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10702833 10 g Glasflasche 10 Gramm
10477202 25 g Glasflasche 25 Gramm
10771234 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10702833 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 360180100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 71888-97-6 | C9H23NO5Si2 | 281.455 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Synthese fester Träger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71888-97-6
Summenformel C9H23NO5Si2
Molekulargewicht (g/mol) 281.455
MDL-Nummer MFCD03427643
InChI-Schlüssel JIBSXWZIQTVOKJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 172930
IUPAC-Name Dioxosilan;3-Triehoxysilylpropan-1-amin
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC.O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel, functionalized, Amino-3
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Material Kieselgel
Menge 10 g
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße Particle size: 40 to 63 Micron