Learn More
Kieselgel, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071815 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15661360 500 g 500 Gramm
15641360 1 kg 1 Kilogramm
15651360 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15691360 6 x 500 g 6 Stück
15671360 6 x 1 kg 6 Stück
15681360 6 x 2.5 kg 6 Stück
6 options
Artikelnummer. 15661360
Marke: Honeywell-Fluka 13767500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit Feuchtigkeitsindikator ohne Schwermetalle
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112926-00-8
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.083
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Kieselgel
Material Kieselgel
Menge 500 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.