Learn More
Kieselgel, HPLC/UHPLC-Qualität, sphärisch, 1.8 Mikrometer APS, 110 Angström, ≥99.99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silica gel |
| Namenshinweis | P.V. 0.95cc/g |
| Physikalische Form | Sphärisch |
| Material | Kieselgel |
| Menge | 5 g |
| Partikelgröße | 1.8 Micron APS, 110Å |
| Reinheit (%) | ≥99.99% |
| Güte | HPLC |
| Oberfläche | 340m2/g |